missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MZ 1, MedChemExpress
Descripción
MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MZ 1 |
| CAS | 1797406-69-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H60ClN9O8S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(N=CS6)C)C=C5)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27 |
| Peso molecular (g/mol) | 1002.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1002.64 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?