Learn More
MZ 1, MedChemExpress
Código de producto. 16474128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16474128 10 mg 10 miligramos
16491079 1 mg 1 miligramo
16486827 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16474128
Marca: Medchem Express HY107425
MedChemExpress MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.
MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MZ 1
CAS 1797406-69-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C49H60ClN9O8S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(N=CS6)C)C=C5)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27
Peso molecular (g/mol) 1002.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 1002.64
Porcentaje de pureza 95.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.