missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16844725 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16844725 20 μL 20 microlitros
16834725 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16844725 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 262041AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of a family of neural specific, zinc finger-containing DNA-binding proteins. This kinase preferentially phosphorylates and inactivates cell division cycle 2 protein (CDC2), and thus negatively regulates cell cycle G2/M transition. This kinase is associated with the membrane throughout the cell cycle. Its activity is highly regulated during the cell cycle. Protein kinases AKT1/PKB and PLK (Polo-like kinase) have been shown to phosphorylate and regulate the activity of this kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.The protein binds to the promoter regions of proteolipid proteins of the central nervous system and plays a role in the developing nervous system.

Especificaciones

Antígeno MYT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MYT1
N.º de referencia del gen Q01538
Alias de gen C20orf36, KIAA0835, KIAA1050, MTF1, myelin transcription factor 1, Myelin transcription factor I, MYT1, MYTI, PLPB1
Símbolos de los genes MYT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MYT1 Fusion Protein Ag24580
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.