Learn More
Thermo Scientific™ Minicentrífuga mySPIN™ 6
Código de producto. p-9367001 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 12 V
Caja de transporte con insertos
Centrífuga de sobremesa
Tamaño de la unidad:
1 UNIT
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15334204
Marca: Thermo Scientific™ 75004061
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Nuestra centrífuga más compacta, la minicentrífuga mySPIN 6, es ideal para separaciones de células de microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar los principales tubos de microcentrífuga.
Lleve la eficiencia y la comodidad del usuario a sus estaciones de laboratorio con la microcentrífuga Thermo Scientific mySPIN 6. Su diseño ergonómico, los rotores que no requieren herramientas y las opciones de centrifugación rápida la convierten en rápidas y fáciles de usar. Ideal para separaciones de células con microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar todos los principales microtubos y modelos de tubo para PCR (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) para un uso personalizado.
Disfrute de la comodidad en su estación de trabajo personal con nuestras centrífugas más compactas, que destacan por:
  • Tamaño reducido para un uso eficiente del espacio de laboratorio
  • Fácil manejo y tapa en forma de palma de la mano para usuarios diestros o zurdos
  • Función de centrifugado rápido
  • Funcionamiento silencioso, bajas vibraciones
  • Las funciones de seguridad, incluida la unidad, no funcionarán sin la tapa puesta por seguridad
  • Incluye 2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2,0 ml y tubos de tiras de PCR
  • Intercambio de rotores rápido y sin herramientas
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 2 mL
Vel. máx 6000 rpm
RCF máx. 2.000 x g
Nivel de ruido 51-53 dB(A)
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad CSA, CE, UL
Tipo Centrífuga de sobremesa
Incluye Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables
Requisitos eléctricos 110/240 V, 50/60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables
Garantía 2 años
Refrigerado No
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 10,4 x 12,8 x 15,3 cm (4,1 x 5,0 x 6,0 pulg)
Peso neto 1,6 lb (0,74 kg)
Línea de productos Thermo Scientific
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 110/240 V