missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myricetin, MedChemExpress

Código de producto. p-200100231
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482427 50 mg 50 miligramos
16431756 500 mg 500 miligramos
16426636 100 mg 100 miligramos
16401166 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482427

Marca: Medchem Express HY15097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Myricetin is a common plant-derived flavonoid with a wide range of activities including strong anti-oxidant, anticancer, antidiabetic and anti-inflammatory activities.

Myricetin is a common plant-derived flavonoid with a wide range of activities including strong anti-oxidant, anticancer, antidiabetic and anti-inflammatory activities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Myricetin
CAS 529-44-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo Cannabiscetin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.41 mM) ∣Ethanol : 28.57 mg/mL (89.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)O3)=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 318.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.24
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.