Learn More
Mirceno, 90 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 ml
500 ml
Código de producto. 10448670
Marca: Thermo Scientific Acros 128080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-35-3, 127-91-3, 138-86-3
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Clave InChI UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
PubChem CID 31253
ChEBI CHEBI:17221
Nombre IUPAC 7-metil-3-metilidenocta-1,6-dieno
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrcene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7950g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4660 to 1.4720
Cantidad 5 mL
Beilstein 01,264
Índice Merck 15,6416
Gravedad específica 0.795
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid
Estabilizante Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Myrcene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.