missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYOZ1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861234 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16861234 20 μL 20 microlitros
16851234 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16861234 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 131601AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The MW of this protein is 32 kDa, and 13160-1-AP specifically recognizes the 32 kDa protein.

Sarcomere assembly is regulated by the muscle protein titin. Titin is a giant elastic protein with kinase activity that extends half the length of a sarcomere. It serves as a scaffold to which myofibrils and other muscle related proteins are attached. This gene encodes a protein found in striated and cardiac muscle that binds to the titin Z1-Z2 domains and is a substrate of titin kinase, interactions thought to be critical to sarcomere assembly. Mutations in this gene are associated with limb-girdle muscular dystrophy type 2G.

Especificaciones

Antígeno MYOZ1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MYOZ1
N.º de referencia del gen Q9JK37, Q9NP98
Alias de gen Calsarcin 2, CS 2, FATZ, MYOZ, MYOZ1, myozenin 1, Protein FATZ
Símbolos de los genes Myoz1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MYOZ1 Fusion Protein Ag3806
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 498440, 58529, 59011
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.