missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Myostatin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15587522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15587522 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15587522

Marca: Invitrogen™ PA547034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In Western blots, approximately15% cross-reactivity is observed with recombinant human/mouse/rat GDF-11. In direct ELISAs, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) GDF-5 and rmGDF-6. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. This gene is thought to encode a secreted protein which negatively regulates skeletal muscle growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myostatin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Neutralization, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Mstn
N.º de referencia del gen O08689, O14793, O35312
Alias de gen Cmpt; compact; Gdf8; GDF-8; growth differentiation factor 8; growth/differentiation factor 8; H-Myo-Propeptide; H-Myostatin; MSLHP; MSTN; Myostatin
Símbolos de los genes Mstn
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse GDF-8/Myostatin Asp268-Ser376.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17700, 2660, 29152
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.