Learn More
Myosin VB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
Marca: Novus Biologicals NBP1-87746
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Myosin VB Polyclonal specifically detects Myosin VB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
Especificaciones
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Affinity Purified | |
| RUO |
| KIAA1119, MYO5B variant protein, myosin VB, myosin-Vb | |
| 0.1 mL |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido