Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Myosin, Skeletal Muscle Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosBeschreibung
Host Species: Mouse
Clone: MYSN02; same as MY-32
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken and Guinea pig.
Epitope: Not determined
Immunogen: Rabbit muscle myosin
Molecular Weight: 480kDa
Positive Control: Skeletal muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Myosin, Skeletal Muscle Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MYSN02; same as MY-32 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Rabbit muscle myosin |
| Método de purificación | Skeletal muscle |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.