Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Myosin, Skeletal Muscle Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: MYSN02; same as MY-32
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken and Guinea pig.
Epitope: Not determined
Immunogen: Rabbit muscle myosin
Molecular Weight: 480kDa
Positive Control: Skeletal muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myosin, Skeletal Muscle Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MYSN02; same as MY-32 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Rabbit muscle myosin |
| Método de purificación | Skeletal muscle |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.