missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin heavy chain 11 Antibody (MYH11/7610R) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30165797 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30165797

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320803JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myosin heavy chain 11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYH11/7610R
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Myosin heavy chain 11 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4629
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.