missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYOM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15760181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15760181 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15760181

Marca: Invitrogen™ PA552231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ERLMALSNEI KNPTIPLKSE LAYEIFDKGR VRFWLQAEHL SPDASYRFII NDREVSDSEI HRIKCDKATG IIEMVMDRFS IENEGTYTVQ IHDGKAKSQS SLVLIGDAFK TVLEEAEFQR KEFLRKQGPH FAEYLHWDVT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 91%.

The giant protein titin, together with its associated proteins, interconnects the major structure of sarcomeres, the M bands and Z discs. The C-terminal end of the titin string extends into the M line, where it binds tightly to M-band constituents of apparent molecular masses of 190 kD and 165 kD. The predicted MYOM2 protein contains 1,465 amino acids. Like MYOM1, MYOM2 has a unique N-terminal domain followed by 12 repeat domains with strong homology to either fibronectin type III or immunoglobulin C2 domains. Protein sequence comparisons suggested that the MYOM2 protein and bovine M protein are identical. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYOM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MYOM2
N.º de referencia del gen P54296
Alias de gen 165 kDa connectin-associated protein; 165 kDa titin-associated protein; AW146149; M-band protein; M-protein; MYOM2; myomesin (M-protein) 2, 165kDa; myomesin 2; myomesin family member 2; Myomesin-2; skeletal muscle 165kD protein; skeletal muscle 165kDa protein; titin-associated protein, 165 kD; TTNAP
Símbolos de los genes MYOM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MYOM2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100910).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.