missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Myoglobin Monoclonal Antibody (7C3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11501410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11501410 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11501410

Marca: Invitrogen™ MA122741

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-22741 detects Myoglobin in Human samples.

This gene encodes a member of the globin superfamily and is expressed in skeletal and cardiac muscles. The encoded protein is a hemoprotein contributing to intracellular oxygen storage and transcellular facilitated diffusion of oxygen. At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myoglobin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7C3
Concentración 6.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MB
N.º de referencia del gen P02144
Alias de gen AI325109; Human myoglobin; Mb; MGC13548; myoglobgin; myoglobin; OTTHUMP00000197936; PVALB
Símbolos de los genes MB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human cardiac myoglobin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.