Learn More
Myoferlin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
271.00€ - 516.60€
Especificaciones
| Antígeno | Myoferlin |
|---|---|
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18476250
|
Novus Biologicals
NBP1-84694-25ul |
25 μL |
271.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18739253
|
Novus Biologicals
NBP1-84694 |
0.1 mL |
547.00€ 516.60€ / 0.10 ml Ahorro 30.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Myoferlin Polyclonal specifically detects Myoferlin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| Myoferlin | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| fer-1 (C.elegans)-like 3 (myoferlin), FER1L3, fer-1-like 3, myoferlin, fer-1-like 3, myoferlin (C. elegans), Fer-1-like protein 3, FLJ36571, FLJ90777, KIAA1207, myoferlin | |
| MYOF | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of human Myoferlin antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 26509 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TIDLVIGYDPPSAPHPNDLSGPSVPGMGGDGEEDEGDEDRLDNAVRGPGPKGPVGTVSEAQLARRLTKVKNSRRMLSNKPQDFQIRVRVIEGRQLSGNNIRPVV | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only