missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYO6 Monoclonal Antibody (K70041_6D6), Invitrogen™

Código de producto. 30210911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30210911 50 μL 50 microgramos
30205040 200 μL 200 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30210911

Marca: Invitrogen™ MA555887

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: EEAERLRRIQ EEMEKERKRR EEDEKRRRKE EEERRMKLEM EAKRKQEEEE RKKREDDEKR IQAEVEAQLA RQKEEESQQQ AVLEQERRDR ELALRIAQSE AELISDEAQA DLALRRSLDS YPVSKNDGTR PKMTPEQMAK EMSEFLSRGP AVLATKAAAG TKKYDLSKWK YAELRDTINT SCDIELLAAC REEFHRRLKV YHAWKSKNKK RNTETEQRAP KSVTDYDFAP FLNNSPQQNP AAQIPARQRE IEMNRQQRFF RIPFIRPADQ YKDPQSKKKG WWYAHFDGPW IARQMELHPD KPPILLVAGK DDMEMCELNL EETGLTRKRG AEILPRQFEE

This gene encodes a protein involved intracellular vesicle and organelle transport, especially in the hair cell of the inner ear. Mutations in this gene have been found in patients with non-syndromic autosomal dominant and recessive hearing loss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYO6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K70041_6D6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica MYO6
N.º de referencia del gen Q9UM54
Alias de gen BC029719; DFNA22; DFNB37; KIAA0389; MYO6; myosin; myosin VI; myosin-VI; RGD1560646; Snell's waltzer; sv; tailchaser; Tlc; unconventional myosin; unconventional myosin-6; Unconventional myosin-VI
Símbolos de los genes MYO6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MYO6 (immunogen range is 921-1260).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.