missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYO5A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11535563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11535563 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11535563

Marca: Invitrogen PA124947

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24947 detects MYO5A from rat and chicken samples. PA1-24947 will not react with mouse. PA1-24947 has been successfully used in Western blot procedures. The PA1-24947 immunogen is a synthetic peptide, conjugated to KLH, corresponding to residues 1782-1799 of chicken MYO5A.

This gene is one of three myosin V heavy-chain genes, belonging to the myosin gene superfamily. Myosin V is a class of actin-based motor proteins involved in cytoplasmic vesicle transport and anchorage, spindle-pole alignment and mRNA translocation. The protein encoded by this gene is abundant in melanocytes and nerve cells. Mutations in this gene cause Griscelli syndrome type-1 (GS1), Griscelli syndrome type-3 (GS3) and neuroectodermal melanolysosomal disease, or Elejalde disease. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been reported, but the full-length nature of some variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYO5A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica Myo5a
N.º de referencia del gen Q02440, Q9QYF3
Alias de gen GS1, MYH12, MYO5, MYR12
Símbolos de los genes MYO5A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide, conjugated to KLH, corresponding to residues 1782-1799 of chicken MYO5A.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25017, 396237
Especies diana Chicken, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.