missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYO5A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16648164
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16648164 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16648164 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101689

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total MYO5A.

This gene is one of three myosin V heavy-chain genes, belonging to the myosin gene superfamily. Myosin V is a class of actin-based motor proteins involved in cytoplasmic vesicle transport and anchorage, spindle-pole alignment and mRNA translocation. The protein encoded by this gene is abundant in melanocytes and nerve cells. Mutations in this gene cause Griscelli syndrome type-1 (GS1), Griscelli syndrome type-3 (GS3) and neuroectodermal melanolysosomal disease, or Elejalde disease. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been reported, but the full-length nature of some variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYO5A
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MYO5A
N.º de referencia del gen Q99104, Q9QYF3, Q9Y4I1
Alias de gen 9630007J19Rik; AI413174; AI661011; D; d-120J; Dbv; Dilute; dilute lethal-20J protein; dilute myosin heavy chain, non-muscle; dilute-opisthotonus; Dop; flail; flailer; flr; GS1; MVa; MYH12; MYO5; Myo5a; myosin 5a; Myosin heavy chain 12; Myosin heavy chain p190; myosin I heavy chain isoform; myosin V; myosin VA; myosin VA (heavy chain 12, myosin); myosin VA (heavy chain 12, myoxin); myosin VA (heavy polypeptide 12, myoxin); myosin, heavy polypeptide kinase; myosin-12; Myosin-V; myosin-Va; MyoVA; myoxin; MYR12; OTTMUSP00000017756; OTTMUSP00000019176; OTTMUSP00000046608; p190 myosin heavy chain; Sev-1; unconventional myosin-Va
Símbolos de los genes MYO5A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MYO5A(Accession Q9Y4I1), corresponding to amino acid residues L1783-P1833.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17918, 25017, 4644
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.