Learn More
MYO1D Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16892494 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16892494 20 μL 20 microlitros
16882494 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16892494
Marca: Proteintech 140281AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MYO1D
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MYO1D
N.º de referencia del gen O94832, Q5SYD0
Alias de gen KIAA0727, MYO1D, myosin ID, myr4
Símbolos de los genes Myo1d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MYO1D Fusion Protein Ag5176
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338367, 4642
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG