missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The MYL9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MYL9. This antibody recognizes human antigen. The MYL9 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYL9 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | 20 kDa myosin light chain, LC20, MLC 2C, MLC2, MRLC1, MYL9, Myosin RLC, MYRL2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 10398 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?