Descripción
The MYL9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MYL9. This antibody recognizes human antigen. The MYL9 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYL9 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | 20 kDa myosin light chain, LC20, MLC 2C, MLC2, MRLC1, MYL9, Myosin RLC, MYRL2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 10398 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |