missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYL4 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15852954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15852954 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15852954 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567944

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

Regulatory light chain of myosin. Does not bind calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MYL4
N.º de referencia del gen P09541, P12829, P17209
Alias de gen ALC1; AMLC; ELC; ELC1a; GT1; MLC1; MLC1a; MLC1EMB; MYL4; Myla; myosin light chain 1, atrial isoform; myosin light chain 1, atrial/fetal isoform; myosin light chain 1, embryonic muscle/atrial isoform; Myosin light chain 4; myosin light chain alkali GT-1 isoform; myosin light chain, alkali, cardiac atria; myosin, atrial/fetal muscle, light chain; myosin, light chain 4; myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic; myosin, light polypeptide 4; myosin, light polypeptide 4, alkali; atrial, embryonic; PRO1957
Símbolos de los genes MYL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human MYL4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17896, 4635, 688228
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.