missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYL4 Monoclonal Antibody (OTI2F6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17518183 30 μL 30 microlitros
17598173 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17518183

Marca: Origene Technologies TA807581S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYL4 Monoclonal antibody specifically detects MYL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MYL4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MYL4
N.º de referencia del gen P12829
Alias de gen ALC1; AMLC; ELC; ELC1a; GT1; MLC1; MLC1a; MLC1EMB; MYL4; Myla; myosin light chain 1, atrial isoform; myosin light chain 1, atrial/fetal isoform; myosin light chain 1, embryonic muscle/atrial isoform; Myosin light chain 4; myosin light chain alkali GT-1 isoform; myosin light chain, alkali, cardiac atria; myosin, atrial/fetal muscle, light chain; myosin, light chain 4; myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic; myosin, light polypeptide 4; myosin, light polypeptide 4, alkali; atrial, embryonic; PRO1957
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-197 of human MYL4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.