missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYH7 Antibody (MYH7/9183) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30166621 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30166621

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP326974JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYH7 Monoclonal antibody specifically detects MYH7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYH7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYH7/9183
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cardiac muscle beta isoform, CMD1SMGC138376, CMH1, DKFZp451F047, MGC138378, MPD1, MYHCB, MyHC-beta, myhc-slow, myopathy, distal 1, myosin heavy chain (AA 1-96), myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta, myosin, heavy polypeptide 7, cardiac muscle, beta, myosin-7, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.7A, SPMD, SPMM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1150-1350) of human MYH7 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.