missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MYH13 Polyclonal Antibody

Descripción
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.
MYH13 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYH13 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | Myh13 |
| N.º de referencia del gen | Q9UKX3 |
| Alias de gen | EO Myosin; extraocular muscle myosin heavy chain; extraocular myosin; extraocular myosin heavy chain; fast myosin heavy chain extraocular; MHCEO; MYH13; MyHC; MyHC-EO; MyHC-IIL; Myosin heavy chain 13; Myosin heavy chain, skeletal muscle, extraocular; Myosin heavy chain, skeletal muscle, laryngeal; myosin heavy polypeptide 13; myosin, heavy chain 13, skeletal muscle; myosin, heavy polypeptide 13, skeletal muscle; myosin-13; myosin-13; LOW QUALITY PROTEIN: myosin-13; skeletal muscle myosin heavy chain MyHC-EO/IIL; superfast myosin |
| Símbolos de los genes | Myh13 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?