Learn More
Benchmark Scientific Minicentrífuga myFuge™ 5
Código de producto. 15386737
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 microtubos de 5 ml y 4 microtubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15386737 4 microtubos de 5 ml y 4 microtubos de 1,5/2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15386737
Marca: Benchmark Scientific C1005E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se suministra con un rotor combinado para 4 microtubos de 5 ml y 4 microtubos de 1,5/2,0 ml. Ideal para desaceleraciones rápidas, la unidad también se suministra con adaptadores para tubos para sangre de 5 ml.
  • Desaceleraciones rápidas en tubos de microcentrífuga de 5 ml
  • Se suministra con adaptadores para tubos para sangre de 5 ml
  • Se inicia y se detiene con la apertura y el cierre de la tapa
  • Rotor combinado para 4 tubos de 5 ml y 4 tubos de 1,5/2 ml
  • Se puede ajustar para mezcla de extremo a extremo u horizontal
  • Adaptadores opcionales para crioviales
Especificaciones
Capacidad 4 microtubos de 5 ml y 4 microtubos de 1,5/2 ml
Vel. máx 5500 rpm
RCF máx. 2.000 x g
Características de seguridad El rotor desacelera rápidamente hasta detenerse cuando la tapa se abre
Refrigerado No
Frecuencia 50 Hz
Tensión 240 V
Rotor Combinación