missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (rMPO/8694), PE, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP3-20773PE

Código de producto. 18667144

  • 690.00€ / 0.10 ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Myeloperoxidase/MPO
Monoclonal
PE
EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Recombinant fragment (around aa150-250) of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
4353
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rMPO/8694
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado