Learn More
Invitrogen™ Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit
Descripción
The Mouse Myeloperoxidase ELISA quantitates Ms Myeloperoxidase in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Myeloperoxidase. Principle of the method The Mouse Myeloperoxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La mieloperoxidasa (MPO) es una hemoproteína que se expresa abundantemente en los neutrófilos y se secreta durante su activación. La mieloperoxidasa nativa se representa como un complejo tetrámero ligado covalentemente de dos cadenas alfa glicosiladas con un rango de peso molecular de 59 - 64 kDa, y dos cadenas beta no glicosiladas (MW ∽14 kDa) con MW ∽150 kDa total y un pl teórico de 9,2. Tradicionalmente, la mieloperoxidasa se ha considerado como un blanco principal de anticuerpos anticitoplásmicos de neutrófilos (ANCA), los marcadores serológicos para ciertas vasculiidades sistémicas como periarteritis nodosa, poliarteritis microscópica y granulomatosis eosinofílica pulmonar (síndrome de Churg-Strauss). Los niveles bajos a moderados de autoanticuerpos antimieloperoxidasa también se reportan en la artritis reumatoide. Recientemente, se ha demostrado que la mieloperoxidasa participa en la iniciación y progresión de la enfermedad cardiovascular. La mieloperoxidasa posee potentes propiedades proinflamatorias, y puede contribuir directamente a la lesión tisular. Ahora la mieloperoxidasa está siendo considerada como uno de los marcadores cardíacos más prometedores. La mieloperoxidasa forma parte del sistema de defensa huésped de los leucocitos polimorfonucleares, y es responsable de la actividad microbicida contra gran variedad de organismos. En el PMN estimulado (leucocitos polimorfonucleares), el MPO cataliza la producción de ácidos hipohalosos, principalmente ácido hipocloroso en situaciones fisiológicas, y otros productos intermedios tóxicos que mejoran en gran medida la actividad microbicida del PMN.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P11247 |
| Intervalo del ensayo | 0.61 to 150 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 600 pg/mL |
| Intervalo de calibración | 0.6 ng/mL to 150 ng/mL |
| Descripción | Kit de ELISA para mieloperoxidasa, 96 ensayos, 1 kit, especies de ratón, conjugado de HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de mieloperoxidasa (MPO) en muestras que utilizan un lector de microplacas |
| Analitos detectables | Mieloperoxidasa (MPO), mieloperoxidasa (MPO), MPO de ratón |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Tipo de producto | ELISA |
| Mostrar más |