missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloid Cell Marker Mouse, Clone: BM-2, enQuireBio™

Código de producto. 15991388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15991388 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15991388 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor MSM262P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Myeloid Cell Marker
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic, nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon BM-2
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei from pokeweed mitogen stimulated human peripheral blood lymphocytes
Control positivo HL60 cells. Bone marrow, lymph node or tonsil
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.