missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYD88 Mouse anti-Human, Rat, Clone: OTI1B8, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17682051
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17682051 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17682051

Marca: Origene Technologies CF502118

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

This gene encodes a cytosolic adapter protein that plays a central role in the innate and adaptive immune response. This protein functions as an essential signal transducer in the interleukin-1 and Toll-like receptor signaling pathways. These pathways regulate that activation of numerous proinflammatory genes. The encoded protein consists of an N-terminal death domain and a C-terminal Toll-interleukin1 receptor domain. Patients with defects in this gene have an increased susceptibility to pyogenic bacterial infections. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno MYD88
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica MYD88
N.º de referencia del gen Q6Y1S1, Q99836
Alias de gen MYD88D
Símbolos de los genes MYD88
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MYD88 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 301059, 4615
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.