Learn More
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagent
Descripción
- Efficient mollicute elimination by a combination of antibiotic and antimetabolic agents.
- Minimal toxic effects.
- Eradicates Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma, and Entomoplasma.
- Suited for a broad range of cell cultures.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1 treatment |
| Tipo de producto | Mycoplasma Removal |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de micoplasma |
| Cantidad | 1 x 0,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 1,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2 |