missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mycoplasma pneumoniae Polyclonal Antibody, FITC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11538531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11538531 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11538531 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA173157

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The PA1-73157 antibody reacts with Mycoplasma pneumoniae. PA1-73157 has been successfully used in Immunofluorescence applications. The PA1-73157 antibody was raised against purified M. pneumoniae.

Although they are the simplest and smallest self-replicating bacteria, Mycoplasma infections tend to be persistent, difficult to detect, diagnose, and cure. Mycoplasmas are surface parasites of human respiratory and urogenital tracts. Mycoplasma pneumoniae is often the causative agent of community-acquired pneumonia. The organism's affinity for respiratory epithelial cells and its ability to secrete hydrogen peroxide are a potent combination, leading to oxidative tissue damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycoplasma pneumoniae
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 5.0 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with 10mg/mL BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Bacterial pneumonia; M. pneumoniae; mycoplasmen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified M. pneumoniae.
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.