missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mycoplasma pneumoniae Monoclonal Antibody (S7J)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15352707 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15352707 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15352707 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor MA518231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mycoplasma pneumoniae Monoclonal Antibody (S7J)

Mycoplasma pneumoniae Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycoplasma pneumoniae
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon S7J
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Bacterial pneumonia; M. pneumoniae; mycoplasmen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mycoplasma pneumoniae native protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.