Learn More
Thermo Scientific™ Mycoplasma hyopneumoniae Detection Kit
Código de producto. 12325793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
960 pruebas (10 placas)
Tamaño de la unidad:
96 tests
12325793 960 pruebas (10 placas) 96 tests
1 options
Código de producto. 12325793
Marca: Thermo Scientific™ K0043219
Detecte rápidamente los anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en suero porcino con este ensayo.
Detecte rápidamente los anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en suero porcino con este Kit de detección de Mycoplasma hyopneumoniae Thermo Scientific™ Oxoid™. El inmunoensayo enzimático está diseñado para ofrecer una detección específica, sensible y rápida de Mycoplasma hyopneumoniae en suero porcino.
La neumonía enzoótica es una enfermedad de los cerdos, causada por una infección con M. hyopneumoniae. Para la vigilancia y el diagnóstico preciso de la enfermedad se requiere una prueba serológica específica y sensible para la detección de anticuerpos contra M. hyopneumoniae en suero porcino. Los métodos tradicionales para el diagnóstico de laboratorio de la neumonía enzoótica son la fijación del complemento, la hemaglutinación indirecta y, más recientemente, la ELISA indirecta. Sin embargo, ninguno de esos métodos es ideal debido a la baja sensibilidad y/o a la especificidad.
Utilice el kit de detección de Mycoplasma hyponeumoniae para la detección sensible y específica de Mycoplasma hyopneumoniae en muestras porcinas.
  • Sencillo: Los concentrados y reactivos líquidos listos para su uso facilitan la implementación y la realización de los ensayos, incluso con un gran número de muestras.
  • Sensible: Detecta proteínas con niveles bajos para mejorar la seguridad.
  • Específico: Mejora de la especificidad debido a la selección de anticuerpos monoclonales altamente específicos aplicado a un epítopo conservado de la proteína KDa74 de M. hyopneumoniae.
La ELISA de Mycoplasma hyopneumoniae es un ensayo de bloqueo que tiene un rendimiento considerablemente mejor que los ensayos tradicionales y es rápido y fácil de usar incluso con un gran número de muestras.1, 2 La especificidad de la prueba es mejor que en otros métodos gracias al uso de un anticuerpo monoclonal altamente específico aplicado a un epítopo conservado de la proteína KDa74 de M. hyopneumoniae que no reacciona de forma cruzada con M. floculare.
Solo para uso veterinario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección de Mycoplasma hyopneumoniae
Analitos detectables Anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Contenido del kit Micropocillos recubiertos de antígeno, Suero de control negativo, Suero de control positivo, Diluyente de muestras, Solución de parada, Sustrato, Concentrado de tampón de lavado
Cantidad 960 pruebas (10 placas)
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.