Learn More
Invitrogen™ Mycoplasma bovis Monoclonal Antibody (MY11-320.1), Invitrogen™
Código de producto. p-7245585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
17890406 100 μg 100 microgramos
11593403 500 μg 1 miligramo
17810466 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 17890406
Marca: Invitrogen™ MA546068
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-10794 specifically detects Mycoplasma bovis, and will not cross-react with Mycoplasma bovigentalium, Mycoplasma californicum, Strep. Agalactiae, Staph. Aureus, or E. coli. MA1-10794 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10794 immunogen is Mycoplasma bovis cells.
This antibody specifically recognize Mycoplasma bovis. It does not cross-react with Mycoplasma genitalium, Mycoplasma californicum, Strep. agalactiae, Staph. aureus or E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mycoplasma bovis
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MY11-320.1
Concentración 1.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen m bovis; M. bovis; mycoplasmen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mycoplasma bovis cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1