missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mycoplasma bovis Monoclonal Antibody (MY11-320.1), Invitrogen™

Código de producto. 17890406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17890406 100 μg 100 microgramos
11593403 500 μg 1 miligramo
17810466 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17890406 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10794 specifically detects Mycoplasma bovis, and will not cross-react with Mycoplasma bovigentalium, Mycoplasma californicum, Strep. Agalactiae, Staph. Aureus, or E. coli. MA1-10794 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10794 immunogen is Mycoplasma bovis cells.

This antibody specifically recognize Mycoplasma bovis. It does not cross-react with Mycoplasma genitalium, Mycoplasma californicum, Strep. agalactiae, Staph. aureus or E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycoplasma bovis
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MY11-320.1
Concentración 1.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen m bovis; M. bovis; mycoplasmen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mycoplasma bovis cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.