Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Descripción
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolic acid-d3 |
| CAS | 1185242-90-3 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C17H17D3O6 |
| Color | Blanco |
| Sinónimo | Mycophenolate-d3 |
| SMILES | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O |
| Peso molecular (g/mol) | 323.36 |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |