Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Código de producto. 16432169
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 16432169
Marca: Medchem Express HYB0421S
MedChemExpress Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid-d3
CAS 1185242-90-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C17H17D3O6
Color Blanco
Sinónimo Mycophenolate-d3
SMILES O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O
Peso molecular (g/mol) 323.36
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.