missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Antibody (KFB16) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167364 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167364 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP105466JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Monoclonal antibody specifically detects Mycobacterium Tuberculosis CFP10 in Bacteria samples. It is validated for ELISA,Dot Blot,Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycobacterium Tuberculosis CFP10
Aplicaciones ELISA, Dot Blot, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon KFB16
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 10 kDa culture filtrate antigen cfp10, Culture filtrate protein 10, ESAT 6 like protein esxB, esxB, lhp, mtsA10, Secreted antigenic protein MTSA 10, tuberculosis CFP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant protein CFP10 M. tuberculosis H37RV.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.