missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mycobacterium avium Monoclonal Antibody (2A4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11534643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11534643 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11534643

Marca: Invitrogen™ MA183339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody does not cross-react with Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium phlei, Corynebacterium bovis, or Mycoplasma bovis. Mouse anti Mycobacterium avium, clone 2A4, recognizes Mycobacterium avium. It does not react with Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium phlei, Corynebacterium bovis or Mycoplasma bovis.

Mycobacteria are straight or slightly curved, non motile rods that cause TB. Mycobacteria avium causes TB in birds and a pulmonary infection of humans. It can also be transmitted to immunocompromised humans such as AIDS patients where it can cause disseminated Mycobacterium avium complex (MAC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycobacterium avium
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with <0.1% sodium azide
Alias de gen m avium; M. avium
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mycobacterium Avium cell extract.
Método de purificación Protein G
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.