missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYCN Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17591464
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17591464 100 μL 100 microlitros
17511474 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17591464

Marca: Origene Technologies TA809343

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N-Myc protein is member of the MYC family of transcription factor proteins with a basic helix-loop-helix (bHLH) domain. N-Myc is similarly regulated and functionally complementary to C-Myc in the context of various cellular growth and differentiation processes. MYCN gene is considered the hallmark of neuroblastoma, amplification and overexpression of the MYCN proto-oncogene occurs in approximately 20% of neuroblastomas and is associated with advanced stage disease, rapid tumor progression, and poor prognosis.

Especificaciones

Antígeno MYCN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MYCN
N.º de referencia del gen P04198
Alias de gen MODED, N-myc, NMYC, ODED, bHLHe37
Símbolos de los genes MYCN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 229-464 of human MYCN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.