missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYCN Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17511474
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17511474 30 μL 30 microlitros
17591464 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17511474 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809343S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYCN Monoclonal antibody specifically detects MYCN in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MYCN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HFE2
N.º de referencia del gen Q6ZVN8
Alias de gen Avian myelocytomatosis viral (v-myc) related oncogene neuroblastoma derived (Nmyc); Avian myelocytomatosis viral (v-myc) related oncogene, neuroblastoma derived (Nmyc); BHLHE37; Class E basic helix-loop-helix protein 37; c-nmyc; fb57a02; MODED; Mycn; mycn protein; MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor; neuroblastoma MYC oncogene; neuroblastoma myc-related oncogene 1; neuroblastoma-derived v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene; Nmuc1; NMYC; N-myc; N-myc protein; N-myc proto-oncogene protein; Nmyc1; Nmyc-1; N-myc-like protein; ODED; oncogene NMYC; oncogene pp65/67; pp65/67; v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene neuroblastoma derived homolog; v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived; v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian); wu:fb57a02; zgc:85706
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 36-263 of human HFE2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 148738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.