missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MYCBP Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA540439
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: AATPENPEIE LLRLELAEMK EKYEAIVEEN KKLKAKLAQY EPPQEEKRAE Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 92%; Guinea Pig: 100%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 100%.
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.
Especificaciones
| MYCBP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MYCBP | |
| 5730488M09Rik; Amy1; AMY-1; Associate of Myc 1; associate of myc-1; AW552132; AW742590; c-myc binding protein; C-Myc-binding protein; hypothetical protein LOC539291; LOW QUALITY PROTEIN: C-Myc-binding protein; MYC binding protein; MYCBP | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 26292 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q99417 | |
| MYCBP | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human MYCBP. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido