Learn More
Beskrivelse
Immunogen sequence: LVALYEEPEK PNSALDFLKH HLGAATPENP EIELLRLELA EMKEKYEAIV EE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | MYCBP |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | MYCBP |
| N.º de referencia del gen | Q99417 |
| Alias de gen | 5730488M09Rik; Amy1; AMY-1; Associate of Myc 1; associate of myc-1; AW552132; AW742590; c-myc binding protein; C-Myc-binding protein; hypothetical protein LOC539291; LOW QUALITY PROTEIN: C-Myc-binding protein; MYC binding protein; MYCBP |
| Símbolos de los genes | MYCBP |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?