missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYBPH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15516562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15516562 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15516562

Marca: Invitrogen™ PA544583

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LELCREGASE WVPVSARPMM VTQQTVRNLA LGDKFLLRVS AVSSAGAGPP Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 100%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

MYBPH binds to myosin; probably involved in interaction with thick myofilaments in the A-band.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYBPH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MYBPH
N.º de referencia del gen Q13203
Alias de gen AI385643; H-protein; MYBPH; myBP-H; myosin binding protein H; myosin-binding protein H; norvegicus myosin binding protein H
Símbolos de los genes MYBPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MYBPH (aa 107-156).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4608
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.