missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYBPC3 Monoclonal Antibody (OTI7C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17602782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17602782 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17602782 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF813738

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYBPC3 Monoclonal antibody specifically detects MYBPC3 in Human samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno MYBPC3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7C4
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica MYBPC3
N.º de referencia del gen Q14896
Alias de gen cardiac C-protein; cardiac MyBP-C; cardiac myosin binding protein C; CMD1MM; CMH4; C-protein, cardiac muscle isoform; DKFZp779E1762; FHC; LVNC10; MYBP-C; Mybpc3; myosin binding protein C, cardiac; myosin binding protein C3; myosin-binding protein C, cardiac-type; truncated cardiac myosin-binding protein C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MYBPC3 C0-C1 (NP_000247) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4607
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.