missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mxi1 Antibody (PCRP-MXI1-1A3), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08353MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mxi1 Monoclonal antibody specifically detects Mxi1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Especificaciones
| Mxi1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Protein Array | |
| PCRP-MXI1-1A3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array | |
| BHLHC11, Class C basic helix-loop-helix protein 11, MAX dimerization protein 2, MAX interacting protein 1, MAX interactor 1bHLHc11MAD2, max-interacting protein 1, Max-related transcription factor, MGC43220, MXD2, MXI | |
| Recombinant full-length human Mxi1 protein (Uniprot: P50539) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 4601 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido