Learn More
MXD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209189 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16879084 20 μL 20 microlitros
16869084 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16879084
Marca: Proteintech 195471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MAX dimerization protein belongs to a subfamily of MAX-interacting proteins. This protein competes with MYC for binding to MAX to form a sequence-specific DNA-binding complex, acts as a transcriptional repressor (while MYC appears to function as an activator) and is a candidate tumor suppressor.
Especificaciones
Antígeno MXD1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MXD1
N.º de referencia del gen P50538, Q05195
Alias de gen MAD, MAD1, MAX dimerization protein 1, Max dimerizer 1, MXD1, Protein MAD
Símbolos de los genes Mxd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17119, 362391, 4084
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG