missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MX1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1790)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17859655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17859655 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17859655

Marca: Invitrogen™ MA547183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

This gene encodes a guanosine triphosphate (GTP)-metabolizing protein that participates in the cellular antiviral response. The encoded protein is induced by type I and type II interferons and antagonizes the replication process of several different RNA and DNA viruses. There is a related gene located adjacent to this gene on chromosome 21, and there are multiple pseudogenes located in a cluster on chromosome 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1790
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Mx1
N.º de referencia del gen P20591
Alias de gen AI893580; GTP-binding protein; IFI78; IFI-78K; Influenza resistance protein; Interferon-induced GTP-binding protein Mx1; Interferon-induced GTP-binding protein Mx1, N-terminally processed; Interferon-induced protein p78; interferon-inducible myxovirus resistance-1 protein; interferon-inducible protein p78; interferon-regulated resistance GTP-binding protein MxA; Mx; MX dynamin like GTPase 1; MX dynamin-like GTPase 1; Mx1; Mx-1; Mx1B; Mx1-b; MxA; Myxoma resistance protein 1; myxovirus (influenza virus) resistance 1; myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78; myxovirus (influenza) resistance 1 polypeptide; myxovirus resistance protein 1
Símbolos de los genes Mx1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human MX1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.