missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MVP Antibody (VP2897R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08801JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MVP Monoclonal antibody specifically detects MVP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MVP | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| LRPVAULT1, Lung resistance-related protein, major vault protein | |
| Recombinant full-length human MVP protein (Uniprot: Q14764) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 9961 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| VP2897R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido