Learn More
MVK Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18352123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18352123 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18352123 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP317741100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MVK Polyclonal antibody specifically detects MVK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MVK
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen EC 2.7.1.36, LH receptor mRNA-binding protein, LRBP, mevalonate kinase, mevalonate kinase (mevalonic aciduria), mevalonate kinase 1, MKFLJ96772, MVLK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GKVILHGEHAVVHGKVALAVSLNLRTFLRLQPHSNGKVDLSLPNIGIKRAWDVARLQSLDTSFLEQGDVTTPTSEQVEKLKEVAGLPDDCAVTERLAVLAFLYLYLSICRKQRALPSLDIVVWSELPPGAGLGSSAAYSVCLAAA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4598
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG